2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10677-10G PC10677-100G PC10677-25G
APOSPC10677-10GEA 0 EUR
APOSPC10677-10G APOSPC10677-100G APOSPC10677-25G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
Smeltpunt: –48 to –46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910264
CAS nummer: 16097-64-6