Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Tri-n-butylphosphonium tetrafluoroborate
PC10682-1G
PC10682-25G
PC10682-5G
APOSPC10682-1GEA
22
EUR
APOSPC10682-1G
APOSPC10682-25G
APOSPC10682-5G
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Formule:
C₁₂H₂₈BF₄P Smeltpunt: 50…53 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05664257 CAS nummer: 113978-91-9 |