Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Shibata Reagent II
PC10694-1G PC10694-5G
APOSPC10694-1GEA 144 EUR
APOSPC10694-1G APOSPC10694-5G
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide 98%
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formule: C₁₅H₁₀F₃IO₃S
MW: 454.20 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1443036-49-4