Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10697-250MG PC10697-25G
APOSPC10697-250MGEA 0 EUR
APOSPC10697-250MG APOSPC10697-25G
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₄F₁₂N₂O₈S₄Zn
Smeltpunt: 143…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16621474
CAS nummer: 168106-25-0