4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
PC1070-25G PC1070-100G
APOSPC1070-25GEA 22 EUR
APOSPC1070-25G APOSPC1070-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Kookpunt: 85 °C/3mmHg
Smeltpunt: 35…38 °C
Vlampunt: 134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007846
CAS nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III