2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Difluor-4-hydroxyanisole
PC10709-1G PC10709-5G
APOSPC10709-1GEA 80.4 EUR
APOSPC10709-1G APOSPC10709-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Smeltpunt: 67…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115926
CAS nummer: 886498-93-7