4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC1070D-100G PC1070D-25G PC1070D-5G
APOSPC1070D-100GEA 491 EUR
APOSPC1070D-100G APOSPC1070D-25G APOSPC1070D-5G
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240.58 g/mol
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042153
CAS nummer: 57729-79-0