2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1070G-10G PC1070G-25G
APOSPC1070G-10GEA 14.8 EUR
APOSPC1070G-10G APOSPC1070G-25G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Smeltpunt: 86…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042154
CAS nummer: 79456-26-1
EINECS: 401-670-0