4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1070L-100G PC1070L-250G PC1070L-500G
APOSPC1070L-100GEA 29.2 EUR
APOSPC1070L-100G APOSPC1070L-250G APOSPC1070L-500G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042155
CAS nummer: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable