2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10713-1G PC10713-250MG PC10713-100MG
APOSPC10713-1GEA 330 EUR
APOSPC10713-1G APOSPC10713-250MG APOSPC10713-100MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₃NO₂S
Smeltpunt: 57…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14583150
CAS nummer: 1257535-05-9
UN: 3261
ADR: 8,II