2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10719-25G PC10719-5G
APOSPC10719-25GEA 468 EUR
APOSPC10719-25G APOSPC10719-5G
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate 98%
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₄H₆F₈O₃S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30725753
CAS nummer: 1961266-44-3