4-Fluoroanthranilic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1071C-100G PC1071C-250G PC1071C-25G PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA 90.6 EUR
APOSPC1071C-100G APOSPC1071C-250G APOSPC1071C-25G APOSPC1071C-500G
4-Fluoroanthranilic acid 98%
4-Fluoroanthranilic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Smeltpunt: 192…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075553
CAS nummer: 446-32-2
EINECS: 207-163-9