6-Fluoroanthranilic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 32.2 EUR
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
6-Fluoroanthranilic acid 97%
6-Fluoroanthranilic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Smeltpunt: 165…172 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00067781
CAS nummer: 434-76-4