5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1071P-25G PC1071P-5G PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA 58.4 EUR
APOSPC1071P-25G APOSPC1071P-5G APOSPC1071P-100G
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Smeltpunt: 190…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077449
CAS nummer: 56741-33-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable