2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Cyano-3-fluoroaniline
PC1071Q-100G PC1071Q-1KG PC1071Q-500G
APOSPC1071Q-100GEA 35.1 EUR
APOSPC1071Q-100G APOSPC1071Q-1KG APOSPC1071Q-500G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Smeltpunt: 125…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00015477
CAS nummer: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III