2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC1071R-1G
PC1071R-5G
PC1071R-25G
APOSPC1071R-1GEA
22
EUR
APOSPC1071R-1G
APOSPC1071R-5G
APOSPC1071R-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule:
C₇H₅F₄N Kookpunt: 155 °C Dichtheid: 1,388 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 53 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00061242 CAS nummer: 144851-61-6 UN: 1993 ADR: 3,III |