4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 55.5 EUR
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Kookpunt: 70…72 °C/18mmHg
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007831
CAS nummer: 393-39-5
EINECS: 206-886-7