2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1073-10G PC1073-25G PC1073-100G
APOSPC1073-10GEA 33.7 EUR
APOSPC1073-10G APOSPC1073-25G APOSPC1073-100G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Kookpunt: 189 °C
Dichtheid: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00061241
CAS nummer: 123973-25-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III