(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10734-1G
PC10734-5G
APOSPC10734-1GEA
151
EUR
APOSPC10734-1G
APOSPC10734-5G
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I)
Formule:
C₃₁H₂₃CuF₃N₂P Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28386111 CAS nummer: 1334890-93-5 |