2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
PC1074-100G PC1074-25G PC1074-500G
APOSPC1074-100GEA 42.4 EUR
APOSPC1074-100G APOSPC1074-25G APOSPC1074-500G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Kookpunt: 79…81 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007653
CAS nummer: 535-52-4