3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1075-5G PC1075-25G
APOSPC1075-5GEA 33.7 EUR
APOSPC1075-5G APOSPC1075-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061315
CAS nummer: 454-67-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III