4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC1076-500G
PC1076-100G
PC1076-1KG
APOSPC1076-500GEA
176
EUR
APOSPC1076-500G
APOSPC1076-100G
APOSPC1076-1KG
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule:
C₇H₅F₄N Kookpunt: 207…208 °C Dichtheid: 1,393 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 92 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00007834 CAS nummer: 2357-47-3 EINECS: 219-095-7 |