2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1076C-1G PC1076C-25G PC1076C-5G
APOSPC1076C-1GEA 73 EUR
APOSPC1076C-1G APOSPC1076C-25G APOSPC1076C-5G
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
2-Amino-6-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₉FN₂
Kookpunt: 78…80 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042483
CAS nummer: 175277-93-7
UN: 2735
ADR: 8,III