4-Amino-3-fluorfenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
PC1076J-100G PC1076J-25G PC1076J-5G
APOSPC1076J-100GEA 0 EUR
APOSPC1076J-100G APOSPC1076J-25G APOSPC1076J-5G
4-Amino-3-fluorfenol
4-Amino-3-fluorfenol
Formule: C₆H₆FNO
Smeltpunt: 137…139 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00077452
CAS nummer: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III