2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1076Y-1G PC1076Y-25G PC1076Y-5G
APOSPC1076Y-1GEA 22 EUR
APOSPC1076Y-1G APOSPC1076Y-25G APOSPC1076Y-5G
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₄F₃N₃O
Smeltpunt: 288…292 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068093
CAS nummer: 1513-69-5