2-Amino-4-(trifluormethyl)benzeenthiolhydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1077-25G PC1077-5G
APOSPC1077-25GEA 257 EUR
APOSPC1077-25G APOSPC1077-5G
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzeenthiolhydrochloride 97%
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzeenthiolhydrochloride
Formule: C₇H₇ClF₃NS
Smeltpunt: 186…190 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042600
CAS nummer: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8
UN: 1759
ADR: 8,II