5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-4-methoxybenzotrifluoride
PC1077Y-25G PC1077Y-5G PC1077Y-100G
APOSPC1077Y-25GEA 26.3 EUR
APOSPC1077Y-25G APOSPC1077Y-5G APOSPC1077Y-100G
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042486
CAS nummer: 349-65-5