3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC1078-1G
PC1078-25G
PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA
22
EUR
APOSPC1078-1G
APOSPC1078-25G
APOSPC1078-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₆H₃BrF₃N Kookpunt: 65…66 °C/19mmHg Smeltpunt: 44…46 °C Vlampunt: 85 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04972700 CAS nummer: 436799-33-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |