N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
PC1079E-1G
PC1079E-250MG
PC1079E-5G
APOSPC1079E-1GEA
134
EUR
APOSPC1079E-1G
APOSPC1079E-250MG
APOSPC1079E-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formule:
C₇H₈F₃N₃ Smeltpunt: 99…101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00068119 CAS nummer: 172648-55-4 |