4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-2-trifluoromethylaniline, 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
PC1080-100G PC1080-10G PC1080-25G
APOSPC1080-100GEA 43.8 EUR
APOSPC1080-100G APOSPC1080-10G APOSPC1080-25G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Smeltpunt: 90…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007365
CAS nummer: 121-01-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III