2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1081-1G PC1081-5G
APOSPC1081-1GEA 125 EUR
APOSPC1081-1G APOSPC1081-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 887266-81-1