3-Fluoroanthranilic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 22 EUR
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
3-Fluoroanthranilic acid
3-Fluoroanthranilic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Smeltpunt: 185…187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569395
CAS nummer: 825-22-9