2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1090-1G PC1090-10G
APOSPC1090-1GEA 14.8 EUR
APOSPC1090-1G APOSPC1090-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Smeltpunt: 105…109 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007155
CAS nummer: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III