2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1092-1G PC1092-25G PC1092-5G
APOSPC1092-1GEA 22 EUR
APOSPC1092-1G APOSPC1092-25G APOSPC1092-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115886
CAS nummer: 886497-81-0