4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
PC1094-100G PC1094-25G
APOSPC1094-100GEA 26.3 EUR
APOSPC1094-100G APOSPC1094-25G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Smeltpunt: 125…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014717
CAS nummer: 393-11-3
EINECS: 206-884-6