2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1095-1G PC1095-5G
APOSPC1095-1GEA 234 EUR
APOSPC1095-1G APOSPC1095-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115890
CAS nummer: 86256-24-8
UN: 3265
ADR: 8 II