4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
PC1095K-10G PC1095K-100G PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA 22 EUR
APOSPC1095K-10G APOSPC1095K-100G APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Formule: C₇H₆F₃NS
Kookpunt: 102…103 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,351 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040926
CAS nummer: 372-16-7
EINECS: 206-744-4