2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1100-1G PC1100-5G
APOSPC1100-1GEA 234 EUR
APOSPC1100-1G APOSPC1100-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.14 g/mol
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115892
CAS nummer: 886497-98-9