2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1100A-1G PC1100A-250MG PC1100A-5G
APOSPC1100A-1GEA 315 EUR
APOSPC1100A-1G APOSPC1100A-250MG APOSPC1100A-5G
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formule: C₄H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041417
CAS nummer: 15959-93-0