4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1100BD-1G PC1100BD-25G PC1100BD-5G
APOSPC1100BD-1GEA 22 EUR
APOSPC1100BD-1G APOSPC1100BD-25G APOSPC1100BD-5G
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.14 g/mol
Smeltpunt: 168…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205143
CAS nummer: 175278-22-5