5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1100CD-100G PC1100CD-25G PC1100CD-5G
APOSPC1100CD-100GEA 506 EUR
APOSPC1100CD-100G APOSPC1100CD-25G APOSPC1100CD-5G
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Smeltpunt: 141…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236641
CAS nummer: 328-68-7