7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, Coumarin 151
PC1100CF-10G PC1100CF-1G PC1100CF-5G
APOSPC1100CF-10GEA 143 EUR
APOSPC1100CF-10G APOSPC1100CF-1G APOSPC1100CF-5G
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Useful intermediate for the synthesis of substrates used in fluorometric assay of proteolytic enzymes; Anal. Biochem.,70,258 (1976)
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
Smeltpunt: 221…223 °C
Dichtheid: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006858
CAS nummer: 53518-15-3
EINECS: 258-599-1