2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100E-1G PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA 29.2 EUR
APOSPC1100E-1G APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂
Smeltpunt: 41…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042161
CAS nummer: 1496-40-8