3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 58.4 EUR
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Kookpunt: 63 °C/1,5mmHg
Smeltpunt: 55…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173960
CAS nummer: 175204-80-5