(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110117-1G PC110117-250MG
APOSPC110117-1GEA 176 EUR
APOSPC110117-1G APOSPC110117-250MG
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 541528-45-4
UN: 3261
ADR: 8,III