Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1102-25G PC1102-5G
APOSPC1102-25GEA 287 EUR
APOSPC1102-25G APOSPC1102-5G
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Formule: H₈F₆GeN₂
Smeltpunt: 380 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010880
CAS nummer: 16962-47-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III