Ammonium hexafluorophosphate 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1102G-100G PC1102G-25G PC1102G-500G
APOSPC1102G-100GEA 57 EUR
APOSPC1102G-100G APOSPC1102G-25G APOSPC1102G-500G
Ammonium hexafluorophosphate 99,5%
Ammonium hexafluorophosphate
  • Water solubility, 60.4 g/100 g @250C
Formule: H₄F₆NP
Dichtheid: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064642
CAS nummer: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8,II