Ammonium hexafluorosilicate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1103-1KG PC1103-250G
APOSPC1103-1KGEA 184 EUR
APOSPC1103-1KG APOSPC1103-250G
Ammonium hexafluorosilicate 98%
Ammonium hexafluorosilicate
Formule: H₈F₆N₂Si
Dichtheid: 2,011 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010887
CAS nummer: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III