4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1109-25G PC1109-5G
APOSPC1109-25GEA 213 EUR
APOSPC1109-25G APOSPC1109-5G
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116335
CAS nummer: 191014-55-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III