1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
PC11102-10G PC11102-25G
APOSPC11102-10GEA 118 EUR
APOSPC11102-10G APOSPC11102-25G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Formule: C₈H₇F₇O₂
MW: 268.13 g/mol
Kookpunt: 134…136 °C
Dichtheid: 1.345 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 36 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039251
CAS nummer: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
UN: 3272
ADR: 3 III